Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp™ Kogepladeomrører, omgivende til 540 C, °Keramik
Artikelnummer. 15393508 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Stiktype:
UK/EU/CN
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Stiktype Pakningsstørrelse
15393508 UK/EU/CN Hver
1 options
Artikelnummer. 15393508
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3035.00 DKK
    2894.85 DKK / Pakke med 1
    Spare 140.15 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Omrøringsområde: 50 til 1500 rpm, Form: Firkantet, Størrelse: 4,25 x 4,25 tommer, Stiktype: EU og UK
Oplev præcis omrøringskontrol, enestående sikkerhed og temperaturydeevne til dine rutineprotokoller.
Avanceret teknologi:
  • Langsom omrøring, ensartet hastighedskontrol og stærk magnetisk kobling
  • Temperatur justerbar i trin på 1 grad
  • HOT TOP advarselssystem designet til at beskytte mod utilsigtede forbrændinger med fremtrædende display, når varmeoverfladen er over 50 C (°122 °F)
  • Automatisk overtemperaturbeskyttelse
Fleksibelt, robust design:
  • Valg af topplade i keramik eller aluminium
  • Forhøjet skærmdesign beskytter elektronik mod spild
  • Valgfri temperatursonde og stænkbeskyttelsesskærm
  • Variable størrelser til forskellige prøvevolumener
  • Inkluderer rørestang
  • EU og UK stik
Certificeringer
cCSAus (100-120 V-modeller), CE (230 V-modeller)
Overholdelse
RoHS-kompatibel
garanti
Tre år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Topplademateriale Keramisk
Spænding 230 V
Oversigt Kogeplade omrører
Inkluderer Rørbar
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz
Længde (engelsk) 5 tommer
Størrelse 4,25 x 4,25 tommer.
Højde (metrisk) 9.1 cm
Temperatur (metrisk) Omgivelsestemperatur til 540 °C
Højde (engelsk) 3,6 tommer
Frekvens 50/60 Hz
Bredde (metrisk) 25.4 cm
Længde (metrisk) 12.7 cm
Bredde (engelsk) 10 tommer
Type Omrøringsvarmeplader
Form Firkant
Stiktype UK/EU/CN
Maks. Beholderstørrelse 1 L
Omrøringsområde 50 til 1500 o/min
garanti 3 år
Dimensioner (L x B x H) 10 x 5 x 3,6 tommer (25,4 x 12,7 x 9,1 cm)
Certificeringer/compliance CE, RoHS kompatibel