Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp™ Kogepladeomrører, omgivende til 540 C, °Keramik
Artikelnummer. 15353518 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Stiktype:
UK/EU/CN
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Stiktype Pakningsstørrelse
15353518 UK/EU/CN Hver
1 options
Artikelnummer. 15353518
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3400.00 DKK
    3245.52 DKK / Pakke med 1
    Spare 154.48 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Edge
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Omrøringsområde: 50 til 1500 rpm, Form: Firkantet, Størrelse: 7,25 x 7,25 tommer, Stiktype: EU og UK
Oplev præcis omrøringskontrol, enestående sikkerhed og temperaturydeevne til dine rutineprotokoller.
Avanceret teknologi:
  • Langsom omrøring, ensartet hastighedskontrol og stærk magnetisk kobling
  • Temperatur justerbar i trin på 1 grad
  • HOT TOP advarselssystem designet til at beskytte mod utilsigtede forbrændinger med fremtrædende display, når varmeoverfladen er over 50 C (°122 °F)
  • Automatisk overtemperaturbeskyttelse
Fleksibelt, robust design:
  • Valg af topplade i keramik eller aluminium
  • Forhøjet skærmdesign beskytter elektronik mod spild
  • Valgfri temperatursonde og stænkbeskyttelsesskærm
  • Variable størrelser til forskellige prøvevolumener
  • Inkluderer rørestang
  • EU og UK stik
Bemærk: Stiktypen er i EU-stil (230 V, ikke egnet til USA standardudtag).
Certifications
cCSAus (100-120 V-modeller), CE (230 V-modeller)
Compliance
RoHS-kompatibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Topplademateriale Keramisk
Spænding 230 V
Oversigt Kogeplade omrører
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz
Længde (engelsk) 14''
Størrelse 7,25 x 7,25 tommer
Højde (metrisk) 9.7 cm
Temperatur (metrisk) Omgivelsestemperatur til 540 °C
Højde (engelsk) 3,8 tommer
Frekvens 50/60 Hz
Bredde (metrisk) 20.8 cm
Længde (metrisk) 33 cm
Bredde (engelsk) 8,2 tommer
Type Omrøringsvarmeplader
Form Firkant
Stiktype UK/EU/CN
Maks. Beholderstørrelse 4 L
Omrøringsområde 50 til 1500 o/min
garanti 3 år
Dimensioner (L x B x H) 7,25 tommer x 7,25 tommer
Certificeringer/compliance RoHS, cCSAus (100 til 120 V-model), CE (230 V-model)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.