Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp™ Kogepladeomrører, omgivende til 300 C, °aluminium
Artikelnummer. 15323528 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Stiktype:
UK/EU/CN
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Stiktype Pakningsstørrelse
15323528 UK/EU/CN Hver
1 options
Artikelnummer. 15323528
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3845.00 DKK
    3670.79 DKK / Pakke med 1
    Spare 174.21 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Omrøringsområde: 50 til 1500 rpm, Form: Firkantet, Størrelse: 7,25 x 7,25 tommer, Stiktype: EU og UK
Oplev præcis omrøringskontrol, enestående sikkerhed og temperaturydeevne til dine rutineprotokoller.
Avanceret teknologi:
  • Langsom omrøring, ensartet hastighedskontrol og stærk magnetisk kobling
  • Temperatur justerbar i trin på 1 grad
  • HOT TOP advarselssystem designet til at beskytte mod utilsigtede forbrændinger med fremtrædende display, når varmeoverfladen er over 50 C (°122 °F)
  • Automatisk overtemperaturbeskyttelse
Fleksibelt, robust design:
  • Valg af topplade i keramik eller aluminium
  • Forhøjet skærmdesign beskytter elektronik mod spild
  • Valgfri temperatursonde og stænkbeskyttelsesskærm
  • Variable størrelser til forskellige prøvevolumener
  • Inkluderer rørestang
  • EU og UK stik
Certificeringer
cCSAus (100-120 V-modeller), CE (230 V-modeller)
Overholdelse
RoHS-kompatibel
garanti
Tre år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Topplademateriale Aluminium
Spænding 230 V
Oversigt Kogeplade omrører
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz
Længde (engelsk) 8,2 tommer
Størrelse 7,25 x 7,25 tommer
Højde (metrisk) 9.7 cm
Temperatur (metrisk) Stuetemperatur til 300° til 300 °C
Højde (engelsk) 3,8 tommer
Frekvens 50/60 Hz
Bredde (metrisk) 33 cm
Længde (metrisk) 20.8 cm
Bredde (engelsk) 13 tommer
Type Omrøringsvarmeplader
Form Firkant
Stiktype UK/EU/CN
Maks. Beholderstørrelse 4 L
Omrøringsområde 50 til 1500 o/min
garanti 3 år
Dimensioner (L x B x H) 7,25 tommer x 7,25 tommer
Certificeringer/compliance RoHS, cCSAus (100 til 120 V-model), CE (230 V-model)