Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp™ Shake Touch Shakers tilbehørsblokke
Shop alle Fisherbrand produkter
Holder:
0,2 ml PCR-plade
0,5 ml rør
1,5 ml rør
15 ml rør
2 ml rør
384-brønds plade
5 ml Eppendorf-rør
50 ml rør
Mikroplade
Nå tælle:
1
4
9
24
30
96
384
Produkttype:
0,2 ml PCR-pladeblok med låg
384-brønds pladeblok med låg
Mikropladetermoblok med låg
Rørblok
Shaker tilbehørsblok
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Holder | 1,5 ml rør |
| Rørkapacitet | 1.5 mL |
| Produkttype | Rørblok |
| Dybde (engelsk) | 1,32 tommer. |
| Dybde (metrisk) | 3.35 cm |
| Diameter (engelsk) | 0,438 tommer. |
| Diameter (metrisk) | 1.1 cm |
| Dimensioner (L x B x H) | 4,0 x 5,6 x 2,1 tommer. (10,2 x 14,2 x 5,3 cm) |
| Til brug med (applikation) | Opvarmning/rystning |
| Til brug med (udstyr) | Shake Touch Shakers |
| Vis mere |