Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp™ Shake Touch High Speed Shakers
Artikelnummer. p-4671213 Shop alle Fisherbrand produkter
Model-:
Kølende Shake Touch
Shake Touch
Spænding:
230 V
Certificeringer/compliance:
w/o NIST Sporbar
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15519044
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Inkluderer blok til 24 x 1,5 ml mikrorør, aftageligt stativ og låg.
De Fisher Scientific Isotemp Shake Touch og Isotemp Cooling Shake Touch er designet til applikationer, der kræver ensartede og præcise resultater. De Fisher Scientific Isotemp Shake Touch line bruger udskiftelige blokke til at rumme en bred vifte af rør og mikroplader. Den brugervenlige 4,3 tommer LCD-farveberøringsskærm er kompatibel med gummihandsker og giver brugeren mulighed for at gemme og synligt spore fremskridt gennem live-statuslinjen for fem brugerdefinerede programmer, hver med fem individuelle trin. USB port kan overføre information til et flashdrev til datalogning, programlagring og softwareopdateringer. Enhedens forbedrede elektronik og temperatursensorer gav nøjagtige, pålidelige temperaturindstillinger på tværs af driftsområdet.
  • Intuitiv 4,3 tommer LCD-farveberøringsskærm med lavprofildesign
  • Evne til hurtig afkøling og/eller opvarmning og højhastighedsrystning
  • Programmerbar til op til fem separate 5-trins programmer
  • Ubegrænset antal programmer, hvis du bruger USB
  • Enkeltpunktstemperaturkalibrering for seks brugerdefinerede sætpunkter
  • Justerbare opvarmnings- og køletemperaturrampehastigheder i trin på 0,5 °C
  • PID temperaturregulator tillader justeringer i trin på °0,1 C
  • Hus lavet af varme- og kemikaliebestandig polymer
  • Pulstilstand til hurtige vortex-applikationer
  • Otte tilbehørsblokmuligheder
  • Hottop-indikatoren lyser, når temperaturen når 40 °C
  • En lydalarm lyder, når sætpunktet er nået, og i tidsindstillet tilstand, når tiden nåede nul
Kølende Shake Touch
  • Med opvarmnings-, afkølings- og rystefunktioner
  • Temperaturområde: 17 °C under omgivelsestemperatur til 100 °C
  • Temperatur nøjagtighed: ±0,5 °C mellem 20 °C og 45 °C,± 2 °C under 20 °C og over 45 °C
Shake Touch
  • Med opvarmnings- og rystefunktioner
  • Temperaturområde: 4 °C over omgivelsestemperatur til °100 °C Temperaturnøjagtighed:± 1 °C mellem 20 °C og 45 C,°± 2 C °over 45 °C
Fås med valgfri 3 point NIST sporbar kalibrering (Med FS Kat. nr. 02-217-739, 02-217-740, 02-217-743 og 02-217-744). Det sporbare certifikat inkluderer faktiske kalibreringsmålingsdata og usikkerhed. Kalibreringslaboratoriet er i overensstemmelse med ISO/IEC 17025.
Cellekulturer, DNA, RNA, hybridisering og proteinundersøgelser
Ordreinfo
Fisherbrand Isotemp Shake Touch og Fisherbrand Isotemp Cooling Shake Touch kan være kompatibel med Eppendorf™ Thermomixer R™ blokke.
Certificeringer
TUV-listet, CE-mærket (230V-modeller)
garanti
Fem år på reservedele og arbejdskraft
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 0,12 tommer
Hastighedsområde 300 til 3000 rpm
Spænding 230 V
Temperaturområde (metrisk) 17 °C til 100 °C
Watt 210 W
Strømstyrke 0,9 A
Produkttype Højhastigheds shaker
Certificeringer/compliance w/o NIST Sporbar
Temperaturområde (engelsk) 62,6 °F til 212 °F
Nøjagtighed ±2 %
Model- Kølende Shake Touch
Vise LCD
Timer rækkevidde 1 min. til 99:59 timer