Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp™ RT Kogepladeomrører, 350 °C, Aluminium, Keramik
Artikelnummer. 15316607 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Stiktype:
Forskellige stilarter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Stiktype Pakningsstørrelse
15316607 Forskellige stilarter Hver
1 options
Artikelnummer. 15316607
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5635.00 DKK
    5200.29 DKK / Pakke med 1
    Spare 434.71 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Omrøringsområde: 50 til 2000 rpm, Form: Rund, Størrelse: 5,5 tommer dia., Maks. Prøvebelastning: 25 kg, stiktype: forskellige stilarter
Drag fordel af en usædvanlig stærk magnetkoblingskraft og en omrøringsmekanisme med jævn start. Oplev hurtig opvarmningstid og en fremragende varmeoverførselshastighed takket være varmerens tæt integrerede struktur og en keramisk belagt topplade af aluminiumslegering, som giver fremragende temperaturensartethed og korrosionsbestandighed, samtidig med at det tillader optimal overvågning af farveændringer i prøver eller medier under drift.
Konsekvent kontrol for optimal nøjagtighed
  • Mikroprocessor PID kontrol
  • Omrøringshastighed op til 2000 rpm
  • I tilfælde af ændringer i viskositeten opretholder feedbackfunktionen den normale hastighed
  • Temperaturområde: Max. 350 °C / 662 °F
Praktiske funktioner giver fleksibilitet
  • To gevindhuller til støttestænger holder forskellige slags enheder såsom temperatursensorer, termometre, laboratorieglas og mere
Sikkerhedsfunktioner giver lethed i sindet
  • Hot top advarselsindikator lyser, når enheden er slukket og stadig tilsluttet, indtil toppladen når omgivelsestemperaturen
  • Automatisk slukning ved overtemperatur
  • Aftageligt strømkabel
  • Valgfrit gennemsigtigt skjold beskytter mod stænk
Konstruktion/kapacitet
  • Omrøringskapacitet: 20 L (H2O )
  • Topplademål: 140 mm / 5,5 i diameter
  • Topplademateriale: Keramisk belagt aluminium
  • Samlede dimensioner (L x B x H): 290 x 161 x 100 mm / 11,42 x 6,34 x 3,94 tommer
  • Kropsmateriale: Aluminium
  • Display: LED digital (0.1C opløsning)
  • Varmeeffekt: 600 W
  • Maksimal belastning: 25 kg / 55,1 lb.
  • Elektrisk: 120 V, 60 Hz / 230 V, 50/60 Hz
Valgfrit tilbehør
  • Varmebad (kat. nr. 11-676-269)
  • Gennemsigtigt sikkerhedsskjold (kat. nr. 11-676-270)
  • Støttestang (kat. nr. 11-676-271)
  • C-5, klemmeholder (kat. nr. 11-676-276)
  • 3-benet klemme (kat. nr. 11-676-277
Certificeringer
CE, cCSAus
garanti
To år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Topplademateriale Keramisk belagt aluminium
Spænding 230 V
Inkluderer Ledningssæt med forskellige stik
Kropsmateriale Støbt aluminium
Controller type Skala
Længde (engelsk) 11,42 tommer
Størrelse 5,5 tommer dia.
Højde (metrisk) 100 cm
Temperatur (metrisk) 50°C til 350 °C
Temperatur (engelsk) 122 °F til 662 °F
Stuetemperatur 50 °C til 350°C (122 °F til 662 °F)
Højde (engelsk) 3,94 tommer
Frekvens 50/60 Hz
Bredde (metrisk) 161 cm
Længde (metrisk) 290 cm
Bredde (engelsk) 6,34 tommer
Watt 600 W
Type Omrøringsvarmeplader
Form Rund
Maks. Prøvebelastning 25 kg
Stiktype Forskellige stilarter
Maks. Beholderstørrelse 20 L
Omrøringsområde 50 til 2000 rpm
garanti 2 år
Dimensioner (L x B x H) 11,42 x 6,34 x 3,94 tommer (290 x 161 x 100 mm)
Certificeringer/compliance cCSAus, CE