Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp™ Kogeplade, 50 °C til 350 °C, Aluminium, Keramik
Artikelnummer. 15306607 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Topplademateriale:
Aluminium, Keramik
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Topplademateriale Pakningsstørrelse
15306607 Aluminium, Keramik Hver
1 options
Artikelnummer. 15306607
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2670.00 DKK
    2462.12 DKK / Pakke med 1
    Spare 207.88 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Form: Rund, Størrelse: 5,5 tommer dia., Maks. Prøvebelastning: 25 kg, stiktype: forskellige stilarter
Øg din tillid til sikkerhed og nøjagtighed med den slanke, lavprofilerede RT Digital kogeplade, som tilbyder præcis digital kontrol med 0,1 C °opløsning og maksimal temperatur på 350 °C. Oplev hurtig opvarmningstid og en fremragende varmeoverførselshastighed takket være varmerens tæt integrerede struktur og en keramisk belagt legeringstopplade giver temperaturensartethed og —korrosionsbestandighed, samtidig med at det tillader optimal overvågning af farveændringer i prøver eller medier under drift.
Præcis kontrol for optimal nøjagtighed
  • Mikroprocessor PID kontrol
  • Digital LED (0,1 °C opløsning) skærm
  • Se den aktuelle og den indstillede temperatur samtidigt
  • Temperaturområde: Max. 350 °C / 662 °F
  • Opvarmningshastigheden kan indstilles fra 0 til 100 % med et interval på 1 %
Praktiske kontroller giver fleksibilitet
  • Vælg at se temperaturen i enten Celsius (° C) eller Fahrenheit (° F)
  • Indstil timeren til at starte med det samme, tælle ned eller starte, når toppladen når det ønskede sætpunkt
  • Lås tastatur for ekstra sikkerhed
  • To gevindhuller til støttestænger holder forskellige slags enheder såsom temperatursensorer, termometre, laboratorieglas og mere
Sikkerhedsfunktioner giver lethed i sindet
  • Hot top advarselsindikator forbliver tændt, når den er slukket og stadig tilsluttet, indtil toppladen når omgivelsestemperaturen
  • Automatisk slukning ved overtemperatur
  • Aftageligt strømkabel
  • Valgfrit gennemsigtigt skjold beskytter brugeren mod stænk
Konstruktion/kapacitet
  • Topplademål: 140 mm / 5,5 tommer diameter
  • Topplademateriale: keramisk belagt aluminium
  • Display: LED digital (0.1C opløsning)
  • Maksimal belastning: 25 kg / 55,1 lb.
Valgfrit tilbehør
  • Varmebad (kat. nr. 11-676-269)
  • Gennemsigtigt sikkerhedsskjold (kat. nr. 11-676-270)
  • Støttestang (kat. nr. 11-676-271)
  • C-5, klemmeholder (kat. nr. 11-676-276)
  • 3-benet klemme (kat. nr. 11-676-277
Certificeringer
CE, cCSAus
garanti
To år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kropsmateriale Støbt aluminium
Topplademateriale Aluminium, Keramik
Temperatur (engelsk) 122 °F til 662 °F
Controller type PID
Størrelse 5,5 tommer dia.
Temperatur (metrisk) 50°C til 350 °C
Højde (engelsk) 3,94 tommer
Længde (engelsk) 11,42 tommer
Bredde (engelsk) 6,34 tommer
Højde (metrisk) 100 mm
Længde (metrisk) 290 mm
Bredde (metrisk) 161 mm
Watt 600 W
Frekvens 50/60 Hz
Stiktype Forskellige stilarter
Maks. Prøvebelastning 25 kg
Form Rund
Spænding 230 V
Type Varmeplade