Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp™ RT Advanced varmepladeomrører, 350 °°C, keramik, aluminium
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
Den slanke, lavprofilerede RT Advanced Digital Hotplate Stirrer har digital temperatur- og hastighedskontrol med en temperaturopløsning på 0,1°C og et omrøringshastighedsområde på 30 til 2000 o/min. Vælg din opvarmningshastighed, og oplev en fremragende varmeoverførsel på grund af varmelegemets tæt integrerede struktur og en keramikbelagt topplade af aluminiumslegering, der også giver fremragende ensartethed og korrosionsbestandighed, samtidig med at den giver mulighed for optimal overvågning af farveændringer i prøver eller medier under drift.
Præcis kontrol for optimal nøjagtighed
- Mikroprocessor PID-styring med feedback
- Digital LED-visning af temperatur og omdrejningstal (0,1°C opløsning for temperatur)
- Se den aktuelle og indstillede temperatur eller omrøringshastighed samtidigt
- Omrøringshastighedsområde: 30 til 2000 o/min
- I tilfælde af ændringer i viskositeten opretholder feedbackfunktionen den normale hastighed
- Temperaturområde: Max. 350°C / 662°F
- Opvarmningshastigheden kan indstilles fra 0 til 100 % med et interval på 1 %
Praktiske funktioner giver fleksibilitet
- Indstil timeren til at starte med det samme, tælle ned eller starte, når toppladen når det ønskede sætpunkt
- Brugerkonfigurérbar indstilling af temperaturgrænse
- Lås tastatur for ekstra sikkerhed
- Når enheden er tilsluttet, skifter den automatisk til ekstern sensortilstand
- Muliggør kontrol af prøvetemperaturen, når den er i brug
- Registrerer prøve- eller medietemperatur i realtid på digitalt display
- To gevindhuller til støttestænger holder forskellige former for udstyr som temperatursensorer, termometre, laboratorieglasvarer og meget mere (støttestang og klemme sælges separat)
- Temperatursonde medfølger
Sikkerhedsfunktioner giver lethed i sindet
- Advarselsindikator for varm top lyser, når den er slukket og stadig tilsluttet, indtil toppladen når stuetemperatur
- Omrøringsmekanismen med jævn start forhindrer stænk ved opstart
- Automatisk slukning ved overtemperatur
- Aftageligt strømkabel
- Valgfrit gennemsigtigt skjold beskytter brugeren mod stænk
Konstruktion/kapacitet
- Omrøringskapacitet: 20 l (H2O)
- Topplademål: 140 mm / 5,5 tommer i diameter
- Topplademateriale: Keramisk belagt aluminium
- Samlede dimensioner (L x B x H): 290 x 161 x 100 mm / 11,42 x 6,34 x 3,94 tommer
- Kropsmateriale: Aluminium
- Display: LED digital (0.1C opløsning)
- Varmeeffekt: 600 W
- Maksimal belastning: 25 kg / 55,1 lb.
- Elektrisk: 120 V, 60 Hz / 230 V, 50/60 Hz
Valgfrit tilbehør
- Varmebad (kat. nr. 11-676-269)
- Gennemsigtigt sikkerhedsskjold (kat. nr. 11-676-270)
- Støttestang (kat. nr. 11-676-271)
- C-5, klemmeholder (kat. nr. 11-676-276)
- 3-benet klemme (kat. nr. 11-676-277)
- Temperatursonde i klasse A (PT100, 400°C) (kat. nr. 11-676-278)
Certificeringer
CE, cCSAus
garanti
To år
Tekniske data
Tekniske data
| Topplademateriale | Keramisk belagt aluminium |
| Spænding | 230 V |
| Inkluderer | Ledningssæt med forskellige stik |
| Kropsmateriale | Aluminium |
| Controller type | PID, skala |
| Længde (engelsk) | 11,42 tommer |
| Størrelse | 5,5 tommer dia. |
| Højde (metrisk) | 100 cm |
| Temperatur (metrisk) | 50°C til 350 °C |
| Temperatur (engelsk) | 122 °F til 662 °F |
| Vis mere |