Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp™ R20 Refrigerated and Heated Bath Circulators: 5,4-6,5 l, 230V/50Hz
Artikelnummer. p-4908054 Shop alle Fisherbrand produkter
Model-:
Isotemp 4100 R20
Isotemp 4100 R20F
Isotemp 6200 R20
Type:
Høj form
Kort form
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11366641
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
  • External circulation plumbing with 8 and 12mm fittings
  • Supply and return clamps
  • Work area covers
Til laboratorie- og industriapplikationer.
Lavprofilmodel giver nem adgang til badet, når laboratoriebordets højde er en udfordring. Sømløse tanke i rustfrit stål garanterer holdbarhed og nem rengøring. Robust kølesystem sikrer, at prøver og applikationer kan afkøles hurtigt. Finjusteret kølemåling giver mulighed for fremragende temperaturstabilitet til enhver tid.
  • Alle badafløb er placeret på forsiden af enheden med en integreret ventil
Grønt tip: Til mindre krævende applikationer kan strømforbruget sænkes ved at bruge energisparetilstanden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kølekapacitet 250 W
Pumpetype Force
Temperaturområde -20 °C til +100 °C
Type Høj form
Varmekapacitet 1.2 kW
Maks. Tryk 17 l/min.; 310 mbar
Model- Isotemp 4100 R20
Temperaturstabilitet ±0,05 °C
Vægt (engelsk) 58.0 lb.
Vægt (metrisk) 26.3 kg
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz