Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp™ R20 Refrigerated and Heated Bath Circulators: 5,4-6,5 l, 230V/50Hz
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
Indeholder
- External circulation plumbing with 8 and 12mm fittings
- Supply and return clamps
- Work area covers
Lavprofilmodel giver nem adgang til badet, når laboratoriebordets højde er en udfordring. Sømløse tanke i rustfrit stål garanterer holdbarhed og nem rengøring. Robust kølesystem sikrer, at prøver og applikationer kan afkøles hurtigt. Finjusteret kølemåling giver mulighed for fremragende temperaturstabilitet til enhver tid.
- Alle badafløb er placeret på forsiden af enheden med en integreret ventil
Grønt tip: Til mindre krævende applikationer kan strømforbruget sænkes ved at bruge energisparetilstanden
Tekniske data
Tekniske data
| Kølekapacitet | 250 W |
| Pumpetype | Force |
| Temperaturområde | -20 °C til +100 °C |
| Type | Høj form |
| Varmekapacitet | 1.2 kW |
| Maks. Tryk | 17 l/min.; 310 mbar |
| Model- | Isotemp 4100 R20 |
| Temperaturstabilitet | ±0,05 °C |
| Vægt (engelsk) | 58.0 lb. |
| Vægt (metrisk) | 26.3 kg |
| Vis mere |