Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp™ R20 Refrigerated and Heated Bath Circulators: 5,4-6,5 l, 230V/50Hz
Artikelnummer. 11326651 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Model-:
Isotemp 4100 R20
Isotemp 4100 R20F
Isotemp 6200 R20
Type:
Høj form
Kort form
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Type Pakningsstørrelse
11326651 Isotemp 6200 R20 Høj form Hver
11366641 Isotemp 4100 R20 Høj form Hver
11376641 Isotemp 4100 R20F Kort form Hver
11336651 Isotemp 6200 R20 Kort form Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11326651
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Indeholder
  • External circulation plumbing with 8 and 12mm fittings
  • Supply and return clamps
  • Work area covers
Til laboratorie- og industriapplikationer.
Lavprofilmodel giver nem adgang til badet, når laboratoriebordets højde er en udfordring. Sømløse tanke i rustfrit stål garanterer holdbarhed og nem rengøring. Robust kølesystem sikrer, at prøver og applikationer kan afkøles hurtigt. Finjusteret kølemåling giver mulighed for fremragende temperaturstabilitet til enhver tid.
  • Alle badafløb er placeret på forsiden af enheden med en integreret ventil
Grønt tip: Til mindre krævende applikationer kan strømforbruget sænkes ved at bruge energisparetilstanden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kølekapacitet 250 W
Pumpetype Kraft og sug
Temperaturområde -20 °C til +100 °C
Type Høj form
Maks. Tryk 21 l/min.; 750 mbar
Model- Isotemp 6200 R20
Temperaturstabilitet ±0,025 °C
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz