Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp™ Kogeplade, Ambient til 540 °C, Keramik
Artikelnummer. 15313518 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Topplademateriale:
Keramisk
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Topplademateriale Pakningsstørrelse
15313518 Keramisk Hver
1 options
Artikelnummer. 15313518
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2280.00 DKK
    2178.60 DKK / Pakke med 1
    Spare 101.40 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Størrelse: 7,25 x 7,25 tommer, stiktype: EU og UK
Oplev enestående sikkerhed og temperaturydeevne for dine rutineprotokoller. Fås i tre størrelser, hvilket giver fleksibilitet fra mikroskala kemi til produktionsoperationer.
Avanceret teknologi:
  • Stærk magnetisk kobling
  • Temperatur justerbar i trin på 1 grad
  • HOT TOP advarselssystem designet til at beskytte mod utilsigtede forbrændinger med fremtrædende display, når varmeoverfladen er over 50 C (°122 °F)
  • Automatisk overtemperaturbeskyttelse
Fleksibelt, robust design:
  • Valg af topplade i keramik eller aluminium
  • Forhøjet skærmdesign beskytter elektronik mod spild
  • Valgfri temperatursonde og stænkbeskyttelsesskærm
  • Variable størrelser til forskellige prøvevolumener
  • EU og UK stik
Certificeringer
cCSAus (100-120 V-modeller), CE (230 V-modeller)
Overholdelse
RoHS-kompatibel
garanti
Tre år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Varmeplade
Topplademateriale Keramisk
Størrelse 7,25 x 7,25 tommer
Temperatur (metrisk) Omgivelsestemperatur til 540 °C
Højde (engelsk) 3,8 tommer
Længde (engelsk) 14''
Bredde (engelsk) 8,2 tommer
Højde (metrisk) 9.7 cm
Længde (metrisk) 36 cm
Bredde (metrisk) 20.8 cm
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Stiktype UK/EU/CN
Form Firkant
Spænding 230 V
Type Varmeplade