Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp™ Kogeplade, Ambient til 540 °C, Keramik
Artikelnummer. 15343508 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Topplademateriale:
Keramisk
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Topplademateriale Pakningsstørrelse
15343508 Keramisk Hver
1 options
Artikelnummer. 15343508
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2085.00 DKK
    1984.62 DKK / Pakke med 1
    Spare 100.38 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Form: Firkantet, Størrelse: 4,25 x 4,25 tommer, Stiktype: EU og UK
Oplev enestående sikkerhed og temperaturydeevne for dine rutineprotokoller. Fås i tre størrelser, hvilket giver fleksibilitet fra mikroskala kemi til produktionsoperationer.
Avanceret teknologi:
  • Stærk magnetisk kobling
  • Temperatur justerbar i trin på 1 grad
  • HOT TOP advarselssystem designet til at beskytte mod utilsigtede forbrændinger med fremtrædende display, når varmeoverfladen er over 50 C (°122 °F)
  • Automatisk overtemperaturbeskyttelse
Fleksibelt, robust design:
  • Valg af topplade i keramik eller aluminium
  • Forhøjet skærmdesign beskytter elektronik mod spild
  • Valgfri temperatursonde og stænkbeskyttelsesskærm
  • Variable størrelser til forskellige prøvevolumener
  • EU og UK stik
Certificeringer
cCSAus (100-120 V-modeller), CE (230 V-modeller)
Overholdelse
RoHS-kompatibel
garanti
Tre år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Varmeplade
Topplademateriale Keramisk
Størrelse 4,25 x 4,25 tommer.
Temperatur (metrisk) Omgivelsestemperatur til 540 °C
Højde (engelsk) 3,6 tommer
Længde (engelsk) 10 tommer
Bredde (engelsk) 5 tommer
Højde (metrisk) 9.1 cm
Længde (metrisk) 25.4 cm
Bredde (metrisk) 12.7 cm
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Stiktype UK/EU/CN
Form Firkant
Spænding 230 V
Type Varmeplade