Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp™ Kogeplade, omgivende til 400 °C, Keramik
Artikelnummer. 15313538 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Topplademateriale:
Keramisk
Artikelnummer. Topplademateriale
15313538 Keramisk
1 options
Artikelnummer. 15313538
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3245.00 DKK
    3103.76 DKK / Pakke med 1
    Spare 141.24 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Form: Firkantet, Størrelse: 10,25 x 10,25 tommer, Stiktype: EU og UK
Oplev enestående sikkerhed og temperaturydeevne for dine rutineprotokoller. Fås i tre størrelser, hvilket giver fleksibilitet fra mikroskala kemi til produktionsoperationer.
Avanceret teknologi:
  • Stærk magnetisk kobling
  • Temperatur justerbar i trin på 1 grad
  • HOT TOP advarselssystem designet til at beskytte mod utilsigtede forbrændinger med fremtrædende display, når varmeoverfladen er over 50 C (°122 °F)
  • Automatisk overtemperaturbeskyttelse
Fleksibelt, robust design:
  • Valg af topplade i keramik eller aluminium
  • Forhøjet skærmdesign beskytter elektronik mod spild
  • Valgfri temperatursonde og stænkbeskyttelsesskærm
  • Variable størrelser til forskellige prøvevolumener
  • EU og UK stik
Certificeringer
cCSAus (100-120 V-modeller), CE (230 V-modeller)
Overholdelse
RoHS-kompatibel
garanti
Tre år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Varmeplade
Topplademateriale Keramisk
Størrelse 10,25 x 10,25 tommer
Temperatur (metrisk) Stuetemperatur til 400° °C
Højde (engelsk) 4 tommer
Længde (engelsk) 16,2 tommer
Bredde (engelsk) 11,3 tommer
Højde (metrisk) 10.2 cm
Længde (metrisk) 41.1 cm
Bredde (metrisk) 28.7 cm
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Stiktype UK/EU/CN
Form Firkant
Spænding 230 V
Type Varmeplade
Certificeringer/compliance CE, ROHS kompatibel
garanti 3 år
Dimensioner (L x B x H) 16,2 x 11,3 x 4 tommer (41,1 x 28,7 x 10,2 cm)