Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Opvarmede cirkulationspumper: Model 6200B
Product Code. 11336681 Shop All Fisherbrand Products
Change view
Click to view available options
Spænding:
230 V
Frekvens:
50 Hz
Type:
Isotemp™ Nedsænkningscirkulator
Unit Size:
Hver
Product Code. Spænding Frekvens Type unitSize
11336681 230 V 50 Hz Isotemp™ Nedsænkningscirkulator Hver
1 options
Product Code. 11336681
Includes
External circulation plumbing fittings
Praktisk, enkel måde at omdanne åbne bade til bade med konstant temperatur.
Præcision, funktioner og ydeevne muliggør optimering af konfigurationer for at imødekomme forskellige applikationsbehov.
Hver enhed har:
  • To pumpehastigheder: 50 % og 100 %
  • Justerbar PID-kontrol
  • Stort, letlæseligt, fem-linjers LCD-display
  • Tre sprog: engelsk, tysk, fransk
  • Overtemperatur/lavt niveau udkoblinger med hørbare og visuelle alarmer
  • Industrimotor af høj kvalitet til fremragende pumpeydelse og lang levetid
Temperaturområde: Omgivende til +200 °C
6200 Controller
til automatisering og fjernbetjening
  • Omgivelsestemperatur til +200 °C
  • 1,2 kW varmelegeme
  • Kraftig kraft/sugepumpe
  • Fem programmerbare sætpunkter: +20 °C, +37 °C, +50 °C, +70 C °og +100 °C
  • Temperaturvisning i° C,° F eller° K med opløsning på 0,1 eller 0,01
  • Fås med bro
  • RS-232/USB interface mulighed
  • Fjerntemperaturstyring af eksterne systemer (med valgfri sonde)
  • Kompatible væsker: DI vand op til 3 mOhm; 50/50 EG/PG; Sil 100; Sil 180; og Sil 300
Certifications
UL/CSA (afventer overholdelse), CE-certificeret, RoHS/WEEE
Compliance
Sikkerhedsklasse III, FL-DIN 12876
Warranty
To år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificeringer/compliance CE, Sikkerhedsklasse II
Pumpetype Kraft og sug
Temperaturområde Omgivende +10° til 200 °C
Type Isotemp™ Nedsænkningscirkulator
Varmekapacitet 2.0 kW
Maks. Tryk 750 mbar
Model- 6200B
Pumpekapacitet 21
Temperaturstabilitet ±0,025 °C
Bredde (engelsk) 14,4 tommer.
Bredde (engelsk) Interiør 5,7 tommer.
Højde (engelsk) 13,4 tommer
Højde (metrisk) 34.4 cm
Dybde (engelsk) 8,5 tommer
Dybde (metrisk) 21.8 cm
Vægt (engelsk) 11.0 lb.
Vægt (metrisk) 5 kg
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz