Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp™ Opvarmede cirkulationspumper: Model 5150C
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterDescription
Includes
External circulation plumbing fittings
Præcision, funktioner og ydeevne muliggør optimering af konfigurationer for at imødekomme forskellige applikationsbehov.
Hver enhed har:
- To pumpehastigheder: 50 % og 100 %
- Justerbar PID-kontrol
- Stort, letlæseligt, fem-linjers LCD-display
- Tre sprog: engelsk, tysk, fransk
- Overtemperatur/lavt niveau udkoblinger med hørbare og visuelle alarmer
- Industrimotor af høj kvalitet til fremragende pumpeydelse og lang levetid
Temperaturområde: Omgivende til +200 °C
5150 Controller
for større ydeevne
- Omgivelsestemperatur til +150 °C
- 1 kW varmelegeme
- Kraftig kraftpumpe
- Fem programmerbare sætpunkter: +20 °C, +37 °C, +50 °C, +70 C °og +100 °C
- Temperaturvisning i° C,° F eller° K med opløsning på 0,1 eller 0,01
- Fås med en klemme eller en bro
- Kompatible væsker: DI vand op til 3 mOhm; 50/50 EG/vand; 50/50 PG/vand; Sil 100; Sil 180; og Sil 300
Certifications
UL/CSA (afventer overholdelse), CE-certificeret, RoHS/WEEE
Compliance
Sikkerhedsklasse III, FL-DIN 12876
Services
To år
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | CE, Sikkerhedsklasse II |
| Pumpetype | Force |
| Temperaturområde | Omgivende +10° til 150 °C |
| Type | Isotemp™ Nedsænkningscirkulator |
| Varmekapacitet | 1.2 kW |
| Maks. Tryk | 310 mbar |
| Model- | 5150C |
| Pumpekapacitet | 17 |
| Temperaturstabilitet | ±0,05 °C |
| Bredde (engelsk) | 4,40 tommer. |
| Show More |