Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp™ Heated Bath Circulators: Model 5150 H7
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
Indeholder
Includes external circulation plumbing fittings
Standard kredsløb med HTC (high temperature cutout) kan vælges af brugeren for at sikre, at applikationstemperaturerne ikke overstiger sætpunktsparametrene
- Afbrydelse ved høj temperatur og lavt niveau
- Kompakt fodaftryk maksimerer bordpladsen
- Inkluderer eksternt cirkulationsrør med 8 mm og 12 mm fittings og tilførsels- og returklemmer
- Dækken til arbejdsområde inkluderet med alle opvarmede bade
- Bade i rustfrit stål af høj kvalitet
- Alle badafløb er placeret på forsiden af enheden med en integreret ventil
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 4 til 7 l |
| Flowhastighed | 17 |
| Pumpetype | Force |
| Temperaturområde | 10 °C til 150 °C |
| Type | Isotemp Opvarmet badecirkulator |
| Inkluderer | Fitting til udvendigt cirkulationsrør |
| Maks. Tryk | 310 mbar |
| Model- | 5150 H7 |
| Temperaturstabilitet | 10 °C til 150 °C |
| Længde (engelsk) | 15,6 tommer |
| Vis mere |