Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp™ Opvarmede badecirkulatorer: Model 5150 H11
Artikelnummer. p-4903559 Shop alle Fisherbrand produkter
Spænding:
230 V
Frekvens:
50 Hz
Type:
Isotemp™ Heated Bath Circulator
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11366671
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Includes external circulation plumbing fittings
Pålidelige varmeapparater med høj effekt, der leverer hurtig væskeopvarmning og sikrer væskekompatibilitet til din applikation.
Standard kredsløb med HTC (high temperature cutout) kan vælges af brugeren for at sikre, at applikationstemperaturerne ikke overstiger sætpunktsparametrene
  • Afbrydelse ved høj temperatur og lavt niveau
  • Kompakt fodaftryk maksimerer bordpladsen
  • Inkluderer eksternt cirkulationsrør med 8 mm og 12 mm fittings og tilførsels- og returklemmer
  • Dækken til arbejdsområde inkluderet med alle opvarmede bade
  • Bade i rustfrit stål af høj kvalitet
  • Alle badafløb er placeret på forsiden af enheden med en integreret ventil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 7 til 11 L
Flowhastighed 17
Pumpetype Force
Temperaturområde 10 °C til 150 °C
Type Isotemp™ Heated Bath Circulator
Inkluderer Fitting til udvendigt cirkulationsrør
Model- 5150 H11
Temperaturstabilitet ±0,05 °C
Dimensioner (L x B x H) 15,6 x 11,9 x 14,2 tommer. (39,6 x 30,2 x 36,3 cm)
Længde (engelsk) 15,6 tommer
Længde (metrisk) 39.6 cm
Bredde (engelsk) 11,9 tommer.
Bredde (metrisk) 30.2 cm
Højde (engelsk) 14,2 tommer
Højde (metrisk) 36.3 cm
Vægt (engelsk) 24.9 lb.
Vægt (metrisk) 11.3 kg
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz