Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp™ Opvarmede badecirkulatorer: Model 5150 H11
Shop alle Fisherbrand produkter
Spænding:
230 V
Frekvens:
50 Hz
Type:
Isotemp™ Heated Bath Circulator
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Indeholder
Includes external circulation plumbing fittings
Standard kredsløb med HTC (high temperature cutout) kan vælges af brugeren for at sikre, at applikationstemperaturerne ikke overstiger sætpunktsparametrene
- Afbrydelse ved høj temperatur og lavt niveau
- Kompakt fodaftryk maksimerer bordpladsen
- Inkluderer eksternt cirkulationsrør med 8 mm og 12 mm fittings og tilførsels- og returklemmer
- Dækken til arbejdsområde inkluderet med alle opvarmede bade
- Bade i rustfrit stål af høj kvalitet
- Alle badafløb er placeret på forsiden af enheden med en integreret ventil
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 7 til 11 L |
| Flowhastighed | 17 |
| Pumpetype | Force |
| Temperaturområde | 10 °C til 150 °C |
| Type | Isotemp™ Heated Bath Circulator |
| Inkluderer | Fitting til udvendigt cirkulationsrør |
| Model- | 5150 H11 |
| Temperaturstabilitet | ±0,05 °C |
| Dimensioner (L x B x H) | 15,6 x 11,9 x 14,2 tommer. (39,6 x 30,2 x 36,3 cm) |
| Længde (engelsk) | 15,6 tommer |
| Vis mere |