Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp™ Heated Bath Circulators: Model 4100 H7
Artikelnummer. 11346661 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Elektriske krav:
230 V, 50 Hz, 8 A
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Elektriske krav unitSize
11346661 230 V, 50 Hz, 8 A Hver
1 options
Artikelnummer. 11346661
Indeholder
Includes external circulation plumbing fittings
Pålidelige varmeapparater med høj effekt, der leverer hurtig væskeopvarmning og sikrer væskekompatibilitet til din applikation.
Standard kredsløb med HTC (high temperature cutout) kan vælges af brugeren for at sikre, at applikationstemperaturerne ikke overstiger sætpunktsparametrene
  • Afbrydelse ved høj temperatur og lavt niveau
  • Kompakt fodaftryk maksimerer bordpladsen
  • Maksimal kapacitet på 4 til 7 l
  • Inkluderer eksternt cirkulationsrør med 8 mm og 12 mm fittings og tilførsels- og returklemmer
  • Dækken til arbejdsområde inkluderet med alle opvarmede bade
  • Bade i rustfrit stål af høj kvalitet
  • Alle badafløb er placeret på forsiden af enheden med en integreret ventil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 4 til 7 l
Flowhastighed 17
Pumpetype Force
Temperaturområde 10 °C til 100 °C
Type Isotemp™ Heated Bath Circulator
Inkluderer Fitting til udvendigt cirkulationsrør
Maks. Tryk 310 mbar
Model- 4100 H7
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Dimensioner (L x B x H) 14,3 x 8,5 15,6 tommer (363,2 x 215,9 x 396,2 mm)
Længde (engelsk) 14,3 tommer
Længde (metrisk) 363.2 mm
Bredde (engelsk) 8,5 tommer
Bredde (metrisk) 215.9 mm
Højde (engelsk) 15,6 tommer
Højde (metrisk) 396.2 mm
Vægt (engelsk) 22 lb.
Vægt (metrisk) 10 kg
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz