Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp™ Opvarmede badecirkulatorer: Model 4100 H24
Pålidelige varmeapparater med høj effekt, der leverer hurtig væskeopvarmning og sikrer væskekompatibilitet til din applikation.
14325.04 DKK
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 14 til 24 L
Flowhastighed 17
Pumpetype Force
Temperaturområde 10 °C til 100 °C
Type Isotemp™ Heated Bath Circulator
Se flere specifikationer
Indeholder: Includes external circulation plumbing fittings
Produkter 1
Artikelnummer Brand Spænding Frekvens Type Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Spænding Frekvens Type Pris Antal & tilgængelighed  
11376661
Dokumentvisning
Fisherbrand™
211113100
230 V 50 Hz Isotemp™ Heated Bath Circulator
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
14405.00 DKK
14325.04 DKK / Hver
Spare 79.96 DKK
0.56% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 09-03-2026
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
Standard kredsløb med HTC (high temperature cutout) kan vælges af brugeren for at sikre, at applikationstemperaturerne ikke overstiger sætpunktsparametrene
  • Afbrydelse ved høj temperatur og lavt niveau
  • Kompakt fodaftryk maksimerer bordpladsen
  • Inkluderer eksternt cirkulationsrør med 8 mm og 12 mm fittings og tilførsels- og returklemmer
  • Dækken til arbejdsområde inkluderet med alle opvarmede bade
  • Bade i rustfrit stål af høj kvalitet
  • Alle badafløb er placeret på forsiden af enheden med en integreret ventil
Tekniske data
Tekniske data
14 til 24 L
Force
Isotemp™ Heated Bath Circulator
310 mbar
17
10 °C til 100 °C
Fitting til udvendigt cirkulationsrør
4100 H24
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Isotemp™ Opvarmede badecirkulatorer: Model 4100 H24