Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp™ Opvarmede badecirkulatorer: Model 4100 H11
Shop alle Fisherbrand produkter
Spænding:
230 V
Frekvens:
50 Hz
Type:
Isotemp™ Heated Bath Circulator
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Indeholder
Includes external circulation plumbing fittings
Standard kredsløb med HTC (high temperature cutout) kan vælges af brugeren for at sikre, at applikationstemperaturerne ikke overstiger sætpunktsparametrene
- Afbrydelse ved høj temperatur og lavt niveau
- Kompakt fodaftryk maksimerer bordpladsen
- Inkluderer eksternt cirkulationsrør med 8 mm og 12 mm fittings og tilførsels- og returklemmer
- Dækken til arbejdsområde inkluderet med alle opvarmede bade
- Bade i rustfrit stål af høj kvalitet
- Alle badafløb er placeret på forsiden af enheden med en integreret ventil
- Arbejdsområdedimensioner: 200 x 154,2 x 111,9 mm (7,9 x 6,1 x 4,4 tommer)
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 7 til 11 L |
| Flowhastighed | 17 |
| Pumpetype | Force |
| Temperaturområde | Omgivende +10° til 100 °C |
| Type | Isotemp™ Heated Bath Circulator |
| Inkluderer | Fitting til udvendigt cirkulationsrør |
| Maks. Tryk | 310 mbar |
| Model- | 4100 H11 |
| Temperaturstabilitet | ±0,05 °C |
| Arbejdsområde | Arbejdsområde: 200 x 154,2 x 111,9 mm (7,9 x 6,1 x 4,4 tommer) |
| Vis mere |