Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp™ Gavldæksler til vandbade
Artikelnummer. p-2451507 Shop alle Fisherbrand produkter
Til brug med (udstyr):
Model 202 Isotemp™ 2L vandbad
Model 220, 228 Isotemp™ 20L og 28L vandbad
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15167843
Brand: Fisherbrand™ 1546232Q
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Reducer fugttab og vandophobning på bænken.
Gavldæksler i rustfrit stål til vandbade. Reducer fugttab og vandophobning på bænken
  • 1 års garanti
  • Materiale: Rustfrit stål
garanti
Et år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Model 202 Isotemp™ 2L vandbad
Materiale Rustfrit stål
garanti 1 år