Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp™ Gavldæksler til vandbade
Artikelnummer. 15197843 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Model 202 Isotemp™ 2L vandbad
Model 220, 228 Isotemp™ 20L og 28L vandbad
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
15197843 Model 220, 228 Isotemp™ 20L og 28L vandbad Hver
15167843 Model 202 Isotemp™ 2L vandbad Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15197843
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Reducer fugttab og vandophobning på bænken.
Gavldæksler i rustfrit stål til vandbade. Reducer fugttab og vandophobning på bænken
  • 1 års garanti
  • Materiale: Rustfrit stål
garanti
Et år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Model 220, 228 Isotemp™ 20L og 28L vandbad
Materiale Rustfrit stål
garanti 1 år