Få mere at vide
Fisherbrand™ Koncentrisk Ringdæksel til Precision™ Vandbade, 6 huller, til 20L og 28L vandbad
Artikelnummer. 15365897 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
20, 28 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15365897 20, 28 l Hver
1 options
Artikelnummer. 15365897 Leverandør Fisherbrand™ Leverandørnr. 1546231Q
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6975.00 DKK
    6602.95 DKK / Pakke med 1
    Spare 372.05 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 06-04-2027
Disse Fisherbrand™ Covers er til brug med Precision Dubnoff og lavvandede rystevandbade.
Gashætter
  • Tillad kontrol over atmosfæren omkring prøven
  • Forbedre temperaturens ensartethed og reducere energiforbruget
  • Poleret rustfrit stål med plastik gasfitting
  • Hvert bad vil rumme 1 stor emhætte eller 2 små emhætter
garanti
1 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Koncentrisk ringdæksel 6 huller
Kapacitet (metrisk) 20, 28 l
Til brug med (udstyr) Præcisions 20L og 28L generelle vandbade
Materiale Rustfrit stål
Antal stillinger 6
garanti 1 år