Få mere at vide
Fisherbrand™ Dæk til Precision™ Vandbade, 4 huller, til 10L vandbad
Artikelnummer. 15355897 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15355897 10 l Hver
1 options
Artikelnummer. 15355897 Leverandør Fisherbrand™ Leverandørnr. 1546230Q
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5695.00 DKK
    5162.98 DKK / Pakke med 1
    Spare 532.02 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 25-02-2027
Disse Fisherbrand™ Covers er til brug med Precision Dubnoff og lavvandede rystevandbade.
Gashætter
  • Tillad kontrol over atmosfæren omkring prøven
  • Forbedre temperaturens ensartethed og reducere energiforbruget
  • Poleret rustfrit stål med plastik gasfitting
  • Hvert bad vil rumme 1 stor emhætte eller 2 små emhætter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Koncentrisk ringdæksel 4 huller
Kapacitet (metrisk) 10 l
Til brug med (udstyr) Præcision 10L almindelige vandbade
Materiale Rustfrit stål
Antal stillinger 4
garanti 1 år