Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp™ Digitale tørre bade/blokvarmere
Artikelnummer. 15317938 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Antal steder:
1
2
4
Stiktype:
CN, EU, UK
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal steder Stiktype Pakningsstørrelse
15317938 4 CN, EU, UK Hver
15387928 1 CN, EU, UK Hver
15397928 2 CN, EU, UK Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15317938
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4465.00 DKK
    3216.88 DKK / Pakke med 1
    Spare 1248.12 DKK
    27% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Kræver
Enhed skal bestilles med blok(e)
Udskiftelige modulære blokke, der kan konfigureres til en række applikationer, øger laboratoriets alsidighed.
Fisherbrand™ Isotemp Digitale tørre bade/blokvarmere tilbyder en række konfigurationer med udskiftelige modulære blokke til en række anvendelsesbehov.
Fisherbrand™ Isotemp Digitale tørre bade/blokvarmere tilbyder en række konfigurationer med udskiftelige modulære blokke til en række anvendelsesbehov. Designet til grundlæggende til avancerede applikationer med en maksimal temperatur på °130 C, en timer og fås i 1, 2 og 4 blokstørrelser.
  • Digital styring og visning af tid og temperatur
  • Avanceret intern temperaturfølende sonde for enestående temperaturnøjagtighed og kontrol
  • Præcis temperaturstyring med PID-kredsløb
  • Temperaturkalibrering gør det muligt at forskyde temperaturen til den ønskede værdi
  • Timer giver brugeren mulighed for nøjagtigt at overvåge opvarmningstiden
  • Bredt udvalg af udskiftelige varmeblokke af aluminiumslegering giver alsidighed og muliggør nem rengøring og desinficering
  • Pulverlakeret stålhuskonstruktion sikrer holdbarhed
  • Indbygget overtemperaturbeskyttelsesanordning garanterer prøve- og brugersikkerhed
  • Justering af temperaturafvigelse
Applikationer:
Prøveforberedelse, enzymkonservering, enzym-substratreaktioner, DNA-amplifikation, elektroforese-geldegeneration og serumkoagulation
garanti
2-årig Thermo Fisher Scientific standard, begrænset garanti. Kontakt din salgsrepræsentant for detaljer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE, cULus, RoHS
Controller type PID
Materiale Pulverlakeret stål
Antal steder 4
Stiktype CN, EU, UK
Relativ luftfugtighed <80%
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +5° til 130 °C
Type Tørbadsblok
Sikring 250V 3,15A
Opvarmningstid ≤20 min. 30° til 130 °C
Inkluderer Tørbad, CN, EU og UK stik, blokløfter
Temperatur nøjagtighed ≤±0,5 °C
Temperaturensartethed ≤±1 °C
Stopur 0 til 99:59 min eller kontinuerlig
garanti 2 år, udskiftning
Dimensioner (L x B x H) 17,7 x 7,9 x 3,9 tommer. (450 x 200 x 100 mm)
Længde (engelsk) 17,7 tommer
Længde (metrisk) 450 mm
Bredde (engelsk) 7,9 tommer
Højde (engelsk) 3,9 tommer.
Højde (metrisk) 100 mm
Vægt (engelsk) 10.36 lb.
Vægt (metrisk) 4.7 kg
Elektriske krav 200/240 V, 50/60 Hz (CN, EU, UK)
Spænding 200/240 V
Frekvens 50/60 Hz