Få mere at vide
Thermo Scientific™ Thermo Scientifi™ Eksterne trykreducere på køler
Shop alle Fisherbrand produkter
Til brug med (udstyr):
ThermoChill III Recirkulerende køler
ThermoChill Recirkulerende køler I& II
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Eksterne trykreducere til ThermoChill Recirkulerende kølere
- 1/2 tommer ekstern trykreducer
- Justerbar for sikkert at reducere eller begrænse systemtryk og flow
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | ThermoChill III Recirkulerende køler |
| Type | Ekstern trykreducer (EPR) |
| Størrelse | 1/2 tomme. |