Få mere at vide
Thermo Scientific™ Badecirkulationsvæsker
Artikelnummer. 11691081 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 l
10 l
Temperaturområde:
-40 °C til +200 °C
-75 °C til +75 °C
80 °C til 300 °C
Pakningsstørrelse:
10 L
5 L
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Temperaturområde Pakningsstørrelse
11691081 5 l -75 °C til +75 °C 5 L
11601091 10 l -75 °C til +75 °C 10 L
10751033 5 l 80 °C til 300 °C 5 L
11621091 10 l -40 °C til +200 °C 10 L
11641091 10 l 80 °C til 300 °C 10 L
11611091 5 l -40 °C til +200 °C 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11691081 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 9990201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4485.00 DKK
    4066.22 DKK / 5 L
    Spare 418.78 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-01-2027
Brug denne gennemsigtige badecirkulationsvæske med vores kølede cirkulationsbade og kølere.
Brug denne gennemsigtige badecirkulationsvæske med Thermo Scientific™ VersaCool™ Kølede cirkulationsbade og recirkulerende kølere i en række forskellige temperaturområder.
  • Sil 180 Silikoneoliebadevæske
  • Temperaturområde -40° til +200 °C
  • 5L beholder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klarhed
Oversigt Specifik varme: - 0,4 Cal/g° C ved 20° C, massefylde - 0,89 g/cm3 ved 20°C° C
Kapacitet (metrisk) 5 l
Temperaturområde -75 °C til +75 °C
Type Silikone olie
Model- Sil 100
Mængde 5 L
Viskositet Dynamisk - 3 cP ved 20° C, kinematisk -  3,37 cSt ved 20° C