Få mere at vide
Fisher Scientific™ Badecirkulationsvæsker
Shop alle Thermo Scientific produkter
Kapacitet (metrisk):
5 l
10 l
Temperaturområde:
-40 °C til +200 °C
-75 °C til +75 °C
80 °C til 300 °C
Pakningsstørrelse:
10 L
5 L
Beskrivelse
Brug denne gennemsigtige badecirkulationsvæske med Thermo Scientific™ VersaCool™ Kølede cirkulationsbade og recirkulerende kølere i en række forskellige temperaturområder.
- Sil 180 Silikoneoliebadevæske
- Temperaturområde -40° til +200 °C
- 10L beholder
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klarhed |
| Oversigt | Specifik varmekapacitet - 0,37 Cal/g° C ved 20° C, Densitet - 0,93 g/cm3 ved 20°C° C |
| Kapacitet (metrisk) | 10 l |
| Temperaturområde | 80 °C til 300 °C |
| Type | Silikone olie |
| Model- | Sil 300 |
| Mængde | 10 L |
| Viskositet | Dynamisk - 200 cP ved 20° C, kinematisk - 185 cSt ved 20° C |