Få mere at vide
Thermo Scientific™ Badecirkulationsvæsker
Artikelnummer. 11621091 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 l
10 l
Temperaturområde:
-40 °C til +200 °C
-75 °C til +75 °C
80 °C til 300 °C
Pakningsstørrelse:
10 L
5 L
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Temperaturområde Pakningsstørrelse
11621091 10 l -40 °C til +200 °C 10 L
11691081 5 l -75 °C til +75 °C 5 L
11601091 10 l -75 °C til +75 °C 10 L
10751033 5 l 80 °C til 300 °C 5 L
11641091 10 l 80 °C til 300 °C 10 L
11611091 5 l -40 °C til +200 °C 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11621091 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 9990204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4530.00 DKK
    4103.53 DKK / 10 L
    Spare 426.47 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Brug denne gennemsigtige badecirkulationsvæske med vores kølede cirkulationsbade og kølere.
Brug denne gennemsigtige badecirkulationsvæske med Thermo Scientific™ VersaCool™ Kølede cirkulationsbade og recirkulerende kølere i en række forskellige temperaturområder.
  • Sil 180 Silikoneoliebadevæske
  • Temperaturområde -40 &grader; til +200 grader;&C
  • 10L beholder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farve Klarhed
Oversigt Specifik varme - 0,36 Cal/g° C ved 20° C, Densitet - 0,93 g/cm3 ved 20°C° C
Kapacitet (metrisk) 10 l
Temperaturområde -40 °C til +200 °C
Type Silikone olie
Model- Sil 180
Mængde 10 L
Viskositet Dynamisk -  11 cP ved 20° C, kinematisk -  11,8 cSt ved 20° C
compliance-icons
Product Identifier
  • SIL180
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer