Få mere at vide
Fisher Scientific™ Badecirkulationsvæsker
Artikelnummer. 11611091 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 l
10 l
Temperaturområde:
-40 °C til +200 °C
-75 °C til +75 °C
80 °C til 300 °C
Pakningsstørrelse:
10 L
5 L
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Temperaturområde Pakningsstørrelse
11611091 5 l -40 °C til +200 °C 5 L
11691081 5 l -75 °C til +75 °C 5 L
11601091 10 l -75 °C til +75 °C 10 L
10751033 5 l 80 °C til 300 °C 5 L
11621091 10 l -40 °C til +200 °C 10 L
11641091 10 l 80 °C til 300 °C 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11611091 Proveedor Fisher Scientific™ N.º de proveedor 9990203
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2535.00 DKK
    2402.43 DKK / 5 L
    Spare 132.57 DKK
    5% Slukket
Ver todas las promociones
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Brug denne gennemsigtige badecirkulationsvæske med vores kølede cirkulationsbade og kølere.
Brug denne gennemsigtige badecirkulationsvæske med Thermo Scientific™ VersaCool™ Kølede cirkulationsbade og recirkulerende kølere i en række forskellige temperaturområder.
  • Sil 180 Silikoneoliebadevæske
  • Temperaturområde -40° til +200 °C
  • 5L beholder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Farve Klarhed
Oversigt Specifik varme -  0,36 Cal/g° C ved 20° C, Densitet - 0,93 g/cm3 ved 20°C° C
Kapacitet (metrisk) 5 l
Temperaturområde -40 °C til +200 °C
Type Silikone olie
Model- Sil 180
Mængde 5 L
Viskositet Dynamisk -  11 cP ved 20° C, kinematisk -  11,8 cSt ved 20° C
compliance-icons
Nombre del producto
  • SIL180
Palabra de advertencia
  • Advarsel
Clasificación
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Consejos de prudencia
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.