Få mere at vide
Fisher Scientific™ Badecirkulationsvæsker
Artikelnummer. 11601091 Shop alle Thermo Scientific produkter
Kapacitet (metrisk):
5 l
10 l
Temperaturområde:
-40 °C til +200 °C
-75 °C til +75 °C
80 °C til 300 °C
Pakningsstørrelse:
10 L
5 L
Artikelnummer. 11601091
Brand: Fisher Scientific™ 9990202
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brug denne gennemsigtige badecirkulationsvæske med vores kølede cirkulationsbade og kølere.
Brug denne gennemsigtige badecirkulationsvæske med Thermo Scientific™ VersaCool™ Kølede cirkulationsbade og recirkulerende kølere i en række forskellige temperaturområder.
  • Sil 100 Silikoneoliebadevæske
  • Temperaturområde -75° til +75 °C
  • 10L beholder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klarhed
Oversigt Specifik varme - 0,4 Cal/g° C ved 20° C, massefylde - 0,89 g/cm3 ved 20°C° C
Kapacitet (metrisk) 10 l
Temperaturområde -75 °C til +75 °C
Type Silikone olie
Model- Sil 100
Mængde 10 L
Viskositet Dynamisk - 3 cP ved 20° C, kinematisk -  3,37 cSt ved 20° C