Få mere at vide
Fisher Scientific™ Badecirkulatortilbehør: VVS-pakker
Artikelnummer. p-4903638 Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
VVS-sæt, isoleret
VVS-sæt, uisoleret
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11637998
Brand: Fisher Scientific™ 1600147
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
VVS-sæt til brug med badecirkulatorer og kølere
  • VVS-sæt
  • Materiale: Viton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Isotemp™ cirkulerende bad
Temperaturområde -25 °C til +100 °C
Type VVS-sæt, isoleret
Materiale Viton