Få mere at vide
Fisher Scientific™ Badecirkulatortilbehør: VVS-pakker
Artikelnummer. 11697988 Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
VVS-sæt, isoleret
VVS-sæt, uisoleret
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11697988
Brand: Fisher Scientific™ 1600146
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
VVS-sæt til brug med badecirkulatorer og kølere
  • VVS-sæt
  • Materiale: Viton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific cirkulerende bad
Temperaturområde -25 °C til +100 °C
Type VVS-sæt, uisoleret
Inkluderer Pakken inkluderer (4) klemmer og (2) 5 fod. Viton rør (uisoleret), temperaturområde på -30 C °til+ 200 C, °12 mm
Materiale Viton Slange