Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp™ -86 °C kummefrysere med ultralav temperatur, 3 kubikfod
Artikelnummer. p-4232780 Shop alle Fisherbrand produkter
Frekvens:
50 Hz
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12619265
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forbedret kompressorteknologi og brugervenlige kontrolpaneler
Disse Isotemp-kummefrysere har forbedret kompressorteknologi, brugervenlige kontrolpaneler og standard RS-232 og 4-20mA udgange. Totrinskølesystemet har en kompressor, som giver mulighed for støjsvag og pålidelig ydeevne. Kontrolpanelet giver mulighed for brugerdefinerede alarmer og indstillingspunkter og har hørbare og visuelle alarmer.
  • Standard RS232 og 4-20mA udgange giver mulighed for nem tilslutning af uafhængige overvågningsenheder
  • Avanceret kontrol med intuitive indstillinger kontrollerer temperatur, alarmindstillingspunkter, hørbar/visuel alarm og 12-cifret meddelelsessystem
  • Valgfri CO 2 og LN 2 sikkerheds-backup-systemer giver yderligere produktbeskyttelse i tilfælde af strømsvigt eller mekanisk fejl
Langtidsopbevaring af biologiske og kemiske prøver.
garanti
USA og Canada: To års garanti på dele og arbejdskraft; Uden for Nordamerika: 16 måneder på dele; yderligere 44 måneder på kompressordele
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type CO2, LN2
Kapacitet (engelsk) 3 kubikfod
Kapacitet (metrisk) 84.9 L
Temperaturområde -58°F to -122.8°F
Stil Kumme
Kontroltype Microprocessor
Til brug med (udstyr) Long term storage of biological and chemical sample
Havne RS232, 4 to 20mA
garanti 2 år
Afrimning Område for
Mål (D x B x H) Indvendig 18.5 x 18.5 x 16.5 in. (47 x 47 x 41.9 cm)
Mål (L x B x H) Udvendig 29.9 x 28.5 x 43.8 in. (75.9 x 72.4 x 111.3 cm)
Dybde (engelsk) Eksteriør 29.9 in.
Dybde (engelsk) Interiør 18.5 in.
Dybde (metrisk) Eksteriør 75.9 cm
Dybde (metrisk) interiør 47 cm
Højde (engelsk) Udvendig 43.8 in.
Højde (engelsk) Interiør 16.5 in.
Højde (metrisk) Udvendig 111.3 cm
Højde (metrisk) interiør 41.9 cm
Længde (engelsk) Eksteriør 29.9 in.
Længde (metrisk) Udvendig 75.9 cm
Bredde (engelsk) Udvendig 28,5 tommer
Bredde (engelsk) Interiør 18.5 in.
Bredde (metrisk) Udvendig 72.4 cm
Bredde (metrisk) interiør 47 cm
Strømstyrke 5,4 A
Spænding 230 V
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Frekvens 50 Hz
Kølemiddel CFC-free
Vægt (engelsk) 432 lb.
Vægt (metrisk) 196 kg