Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp™ -86°C Ultra-Low Temperature Chest Freezers, 12.7 cu. ft.
Artikelnummer. p-4902499 Shop alle Fisherbrand produkter
Elektriske krav:
230 V 50 Hz
Strømstyrke:
12 A
Frekvens:
50 Hz
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12696025
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Improved compressor technology and user-friendly control panels
These Isotemp chest freezers feature improved compressor technology, user-friendly control panels and standard RS-232 and 4-20mA outputs. The two-stage refrigeration system has a compressor which allows for quiet and reliable performance. The control panel allows for user-defined alarms and setpoints and feature audible and visual alarms.
  • Standard RS232 and 4-20mA outputs allow for easy connection of independent monitoring devices
  • State-of-the-art control with intuitive settings controls temperature, alarm setpoints, audible/visual alarm and 12-character message system
  • Optional CO2 and LN2 safety back-up systems provide additional product protection in the event of a power or mechanical failure
Long-term storage of biological and chemical samples.
garanti
  • US and Canada: Two years parts and labor
  • Outside North America: 16 months, parts; additional 44 months compressor parts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type CO2, LN2
Kapacitet (engelsk) 12.7 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 359.6 L
Temperaturområde -58°F to -122.8°F
Udvendig finish Stainless Steel
Stil Chest
Kontroltype Microprocessor
Til brug med (udstyr) Long term storage of biological and chemical sample
Havne RS232, 4 to 20mA
garanti 2 Years
Afrimning Manual
Mål (D x B x H) Indvendig 18.5 x 42.5 x 28 in. (47 x 108 x 71.1 cm)
Mål (L x B x H) Udvendig 33.4 x 72 x 40.5 in. (84.8 x 182.9 x 102.9 cm)
Dybde (engelsk) Eksteriør 33.4 in.
Dybde (engelsk) Interiør 18.5 in.
Dybde (metrisk) Eksteriør 84.8 cm
Dybde (metrisk) interiør 47 cm
Højde (engelsk) Udvendig 40.5 in.
Højde (engelsk) Interiør 28 in.
Højde (metrisk) Udvendig 102.9 cm
Højde (metrisk) interiør 71.1 cm
Længde (engelsk) Eksteriør 33.4 in.
Længde (metrisk) Udvendig 84.8 cm
Bredde (engelsk) Udvendig 72 in.
Bredde (engelsk) Interiør 42.5 in.
Bredde (metrisk) Udvendig 182.9 cm
Bredde (metrisk) interiør 108 cm
Strømstyrke 12 A
Spænding 230 V
Elektriske krav 230 V 50 Hz
Frekvens 50 Hz
Kølemiddel CFC-free
Vægt (engelsk) 716 lb.
Vægt (metrisk) 325 kg