Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp™ 4100 H6A åbne opvarmede akrylbadecirkulationspumper
Artikelnummer. 11306671 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding unitSize
11306671 230 V Hver
1 options
Artikelnummer. 11306671
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10850.00 DKK
    10370.74 DKK / Pakke med 1
    Spare 479.26 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Akryl åbne opvarmede bade er forsynet med broplader til placering af styrehovedet
Værdifuld for kunder, der har brug for at observere påføringsadfærden i badet
  • Varmekapacitet op til 1000 watt
  • Med 6-liters bad
  • Nem prøvevisning under drift
Temperaturområde: Omgivende til +80 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 185,9 til 236,6 oz.
Kapacitet (metrisk) 5,5 til 7,0 L
Flowhastighed 17 l/min.
Pumpetype Force
Temperaturområde 10 °C til 80 °C
Type Isotemp™ Åben opvarmet akrylbadecirkulator
Varmekapacitet 1.2
Maks. Tryk 310 mbar
Temperaturstabilitet ±0,5 °C
Dimensioner (L x B x H) 16 x 7,4 x 13,3 tommer. (40,6 x 18,7 x 33,7 cm)
Længde (engelsk) 16 tommer
Længde (metrisk) 40.6 cm
Bredde (engelsk) 7,4 tommer
Bredde (metrisk) 18.7 cm
Højde (engelsk) 13,3 tommer
Højde (metrisk) 33.7 cm
Vægt (engelsk) 13 lb.
Vægt (metrisk) 5.8 kg
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz