Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp™ 4100 H5P åbne opvarmede PPO-badecirkulatorer
Shop alle Fisherbrand produkter
Elektriske krav:
230 V 60 Hz
Model-:
4100 H5P
Kapacitet (metrisk):
4,5 til 5,3 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Åbne opvarmede bade er lavet af meget stift polyphenylenoxid (PPO) og er termisk resistente op til +100 C, °hvilket gør dem til et fremragende alternativ til rustfrit stål.
Disse økonomiske cirkulationspumper med åbent bad bruger vand som varmeoverførselsvæske. Badekar har integrerede greb og understøtninger og er forsynet med broplader til placering af styrehovedet.
- Varmekapacitet op til 1000 watt
- Med 5-liters bad
- Det mest økonomiske valg til et varmebad
Temperaturområde: Omgivende til +100 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 1,19 til 1,4 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 4,5 til 5,3 L |
| Flowhastighed | 17 l/min. |
| Pumpetype | Force |
| Temperaturområde | Omgivende +10° til 100 °C |
| Type | Isotemp™ Åbent opvarmet bad Cirkulator |
| Varmekapacitet | 1.2 kW |
| Materiale | Polyphenylenoxid |
| Model- | 4100 H5P |
| Temperaturstabilitet | ±0,5 °C |
| Vis mere |