Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp™ 4100 H5P åbne opvarmede PPO-badecirkulatorer
Artikelnummer. 11366661 Shop alle Fisherbrand produkter
Elektriske krav:
230 V 60 Hz
Model-:
4100 H5P
Kapacitet (metrisk):
4,5 til 5,3 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11366661
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Åbne opvarmede bade er lavet af meget stift polyphenylenoxid (PPO) og er termisk resistente op til +100 C, °hvilket gør dem til et fremragende alternativ til rustfrit stål.
Disse økonomiske cirkulationspumper med åbent bad bruger vand som varmeoverførselsvæske. Badekar har integrerede greb og understøtninger og er forsynet med broplader til placering af styrehovedet.
  • Varmekapacitet op til 1000 watt
  • Med 5-liters bad
  • Det mest økonomiske valg til et varmebad
Temperaturområde: Omgivende til +100 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 1,19 til 1,4 gal.
Kapacitet (metrisk) 4,5 til 5,3 L
Flowhastighed 17 l/min.
Pumpetype Force
Temperaturområde Omgivende +10° til 100 °C
Type Isotemp™ Åbent opvarmet bad Cirkulator
Varmekapacitet 1.2 kW
Materiale Polyphenylenoxid
Model- 4100 H5P
Temperaturstabilitet ±0,5 °C
Dimensioner (L x B x H) 15,3 x 7,5 x 13,7 tommer. (38,8 x 19 x 34,7 cm)
Længde (engelsk) 15,3 tommer
Længde (metrisk) 38.8 cm
Bredde (engelsk) 7,5 tommer
Bredde (metrisk) 19 cm
Højde (engelsk) 13,7 tommer
Højde (metrisk) 34.7 cm
Vægt (engelsk) 11.9 lb.
Vægt (metrisk) 5.4 kg
Elektriske krav 230 V 60 Hz
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz