Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp™ 4100 H21P åbne opvarmede PPO-badecirkulatorer
Shop alle Fisherbrand produkter
Elektriske krav:
230 V, 50 Hz, 8 A
Model-:
4100 H21P
Kapacitet (metrisk):
18 til 22,5 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Disse økonomiske cirkulationspumper med åbent bad bruger vand som varmeoverførselsvæske. Badekar har integrerede greb og understøtninger og er forsynet med broplader til placering af styrehovedet.
- Varmekapacitet op til 1000 watt
- Med 21-liters bad
- Det mest økonomiske valg til et varmebad
- Temperaturområde: Omgivende til +100 °C
- Note: Inkluderer ikke låg eller dæksel (sælges separat)
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 4,76 til 5,94 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 18 til 22,5 L |
| Flowhastighed | 17 |
| Pumpetype | Force |
| Temperaturområde | Omgivende +10° til 100 °C |
| Type | Isotemp™ Åbent opvarmet bad Cirkulator |
| Inkluderer | Inkluderer ikke låg eller dæksel (sælges separat) |
| Maks. Tryk | 17 l/min.; 310 mbar |
| Model- | 4100 H21P |
| Temperaturstabilitet | ±0,05 °C |
| Vis mere |