Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp™ 4100 H21P åbne opvarmede PPO-badecirkulatorer
Artikelnummer. 11396661 Shop alle Fisherbrand produkter
Elektriske krav:
230 V, 50 Hz, 8 A
Model-:
4100 H21P
Kapacitet (metrisk):
18 til 22,5 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11396661
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Åbne opvarmede bade er lavet af meget stift polyphenylenoxid (PPO) og er termisk resistente op til +100 C, °hvilket gør dem til et fremragende alternativ til rustfrit stål.
Disse økonomiske cirkulationspumper med åbent bad bruger vand som varmeoverførselsvæske. Badekar har integrerede greb og understøtninger og er forsynet med broplader til placering af styrehovedet.
  • Varmekapacitet op til 1000 watt
  • Med 21-liters bad
  • Det mest økonomiske valg til et varmebad
  • Temperaturområde: Omgivende til +100 °C
  • Note: Inkluderer ikke låg eller dæksel (sælges separat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 4,76 til 5,94 gal.
Kapacitet (metrisk) 18 til 22,5 L
Flowhastighed 17
Pumpetype Force
Temperaturområde Omgivende +10° til 100 °C
Type Isotemp™ Åbent opvarmet bad Cirkulator
Inkluderer Inkluderer ikke låg eller dæksel (sælges separat)
Maks. Tryk 17 l/min.; 310 mbar
Model- 4100 H21P
Temperaturstabilitet ±0,05 °C
Dimensioner (L x B x H) 13,7 x 14,1 x 25,3 tommer. (34,8 x 35,8 x 64,2 cm)
Længde (engelsk) 13,7 tommer
Længde (metrisk) 34.8 cm
Bredde (engelsk) 14,1''
Bredde (metrisk) 35.8 cm
Højde (engelsk) 25,3 tommer
Højde (metrisk) 64.2 cm
Vægt (metrisk) 7.7 kg
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz