Få mere at vide
Eppendorf™ Inventarstativer til Isotemp™ Underbordsfrysere med ultralav temperatur
Beskrivelse
- Lagerstativ til fryser
- Holder kasser med en opretstående højde på 2 tommer (50 mm)
- Konstrueret af ikke-ætsende aluminium; holdbar og let for nem transport
- Maksimerer lagerplads og giver en af de laveste omkostninger pr. kapacitet i branchen
- Hvert stativ kan rumme 10 kasser
- Sælges enkeltvis
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Holder | Æsker (4 tommer) |
| Materiale | Aluminium |
| Mængde | Plads til max 24 kasser |
| Bredde (engelsk) | 5,55 tommer. |
| Højde (engelsk) | 11,52 tommer. |
| Dybde (engelsk) | 12,13 tommer. |
| Dybde (metrisk) | 30.8 cm |
| Produkttype | Æske |
| Højde (metrisk) | 29.25 cm |
| Show More |