Få mere at vide
Fisherbrand™ Heavy-Duty Vortex mixere
Artikelnummer. 15579014 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Spænding:
230 V
Hastighedsområde:
300 til 3500 rpm
Controller type:
Analog
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Hastighedsområde Controller type Pakningsstørrelse
15579014 230 V 300 til 3500 rpm Analog Hver
1 options
Artikelnummer. 15579014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6010.00 DKK
    5637.99 DKK / Pakke med 1
    Spare 372.01 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Cup head, Universal Holder with cover, foam microtube insert for (38) 1.5 to 2.0mL microtubes and a 92 in. (234cm) detachable, three-wire cord and plug (230V available).
Stærk, ensartet blandingsfunktion til op til 8 mikroplader med valgfrit tilbehør.
  • Designet til kontinuerlig drift
  • Kraftig design og effektiv motor gør det muligt for mixeren at arbejde i kontinuerlig drift og håndtere alt tilbehør over hele hastighedsområdet
  • 5 års garanti
Standard model
  • Analog mixer med variabel hastighed
  • Vælg mellem to driftsformer: Berøringstilstand til at blande rør, når kophovedet eller universalholderen med låg er trykket ned; Til-tilstand, når du bruger nogen af tilbehørsudstyret til kontinuerlig drift
  • Betjeningselementer: 3-vejs afbryder; hastighedsknap: variabel 1 –10 drejeknapper
Avanceret model
  • Til applikationer, der kræver gentagelige resultater
  • Touchpad-kontroller og LED-displays
  • Nøjagtige hastigheds- og tidsresultater
  • Mikroprocessor-styring: 3-vejs strømafbryder, LED-display til tid/hastighed op/ned-taster til sætpunktskontrol
  • Timeren viser forløbet tid, eller når den er programmeret til en brugerdefineret tidsgrænse, slukker enheden, når tiden når nul
  • Vælg mellem to driftsformer: Berøringstilstand, der aktiverer blanding, når kophovedet trykkes ned; Kontinuerlig tilstand ved brug af tilbehør
Certificeringer
CSA-listet, CE-mærket
garanti
5 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 4.9 mm
Hastighedsområde 300 til 3500 rpm
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz
Spænding 230 V
Watt 30 W
Strømstyrke 0,13 A
Produkttype Vortexblander
Stiktype US stik
Frekvens 50/60 Hz
Dimensioner (L x B) 9,5 x 6,6 tommer. (24,1 x 16,8 cm)
Længde (engelsk) 9,85 tommer.
Længde (metrisk) 24.1 cm
Bredde (engelsk) 6,6 tommer.
Bredde (metrisk) 16.8 cm
Controller type Analog
Model- Standard