Få mere at vide
OHAUS™ Frontier™ 5306 Mini Centrifuge tilbehør, rotorer
Shop alle Ohaus produkter
Volumen:
4 x 0,2 ml PCR8
8 x 1,5/2 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Frontier rotors extend the functionality of Frontier centrifuges by increasing the number of tubes of varied types and sizes that can be used in conjunction with each of the centrifuge models. Easy to clean and operate, the rotors are durably constructed to withstand demanding centrifugation.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Rotor, 1,5/2ml x8, FC5306 |
| Materiale | Polypropylen |
| Type | Rotor |
| Volumen | 8 x 1,5/2 ml |
| Maks. RCF | 38,800 x g |
| Maks. Hastighed | 6,000 rpm |
| Til brug med (udstyr) | Frontier 5306 Mini Centrifuge |
| Vinkel | 45° |
| Inkluderer | Vinkelrotor 8 x 1,5/2,0mL |
| Bioindeslutning | Ja, når det bruges sammen med biocontainmentlåg |