Beskrivelse
Frontier-rotorer udvider funktionaliteten af Frontier-centrifuger ved at øge antallet af rør af forskellige typer og størrelser, der kan bruges sammen med hver af centrifugemodellerne. Rotorerne er nemme at rengøre og betjene, og de er holdbart konstrueret til at modstå krævende centrifugering.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Rotor, 1,5/2ml x8, FC5306 |
| Materiale | Polypropylen |
| Type | Rotor |
| Volumen | 8 x 1,5/2 ml |
| Maks. RCF | 38,800 x g |
| Maks. Hastighed | 6,000 rpm |
| Til brug med (udstyr) | Frontier 5306 Mini Centrifuge |
| Vinkel | 45° |
| Inkluderer | Vinkelrotor 8 x 1,5/2,0mL |
| Bioindeslutning | Ja, når de bruges med biocontainment-låg |