Få mere at vide
OHAUS™ Frontier™ 5306 Mini Centrifuge Tilbehør, Adaptere
Shop alle Ohaus produkter
Volumen:
8 x 0.2 mL
8 x 0.5 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 8
Beskrivelse
- 0,2 ml centrifugerøradapter
- Holder op til 8 rør
- 0,2 ml centrifugerøradapter
- Holder op til 8 rør
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Adapter |
| Volumen | 8 x 0.2 mL |
| Til brug med (udstyr) | Frontier 5306 mini centrifuge |
| Oversigt | Adapter, 0,2 ml Tube x8, FC5306 |
| Rørstørrelse | 0.2 mL |
| nr. pr. pakke | 8 stk |
| Spænding | 0/1 V |