Få mere at vide
Fisher Scientific™ Eight Tip Horn erstatning for Sonic Dismembrator
Artikelnummer. 12961181 Shop alle Fisherbrand produkter
Til brug med (udstyr):
Model 505 og 705 Sonic Dismembrator
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12961181
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Eight Tip Horn til Sonic Dismembrator
  • Gør det muligt at behandle otte prøver samtidigt
Tekniske data
Produkttype Udskiftningsspids
Til brug med (udstyr) Model 505 og 705 Sonic Dismembrator