Få mere at vide
Fisherbrand™ Fodkontakt til Model 50 og 120 Sonic Dismembrator
Artikelnummer. 12961161 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Model 120/50 sonisk afbryder
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
12961161 Model 120/50 sonisk afbryder Hver
1 options
Artikelnummer. 12961161
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tænd og sluk systemet eksternt ved hjælp af fodkontakten til Model 120/50 Sonic Dismembrator.
Denne Fisher Scientific™ fodkontakt er designet til brug med Model 50 Sonic Dismembrators.
  • Tænd og sluk systemet på afstand
  • Til brug med Model 120/50 Sonic Dismembrator
Tekniske data
Produkttype Fodkontakt
Oversigt Fodkontakt til fjernaktivering
Til brug med (udstyr) Model 120/50 sonisk afbryder
Inkluderer 120 tommer kabel