Få mere at vide
Fisherbrand™ Fyldningsløsninger til accumet™ ISE Elektroder, Fluor
Artikelnummer. 12952920 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Accumet Chloride ISE-elektrode
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
12952920 Accumet Chloride ISE-elektrode Hver
1 options
Artikelnummer. 12952920
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    822.00 DKK
    609.01 DKK / Pakke med 1
    Spare 212.99 DKK
    25% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Til brug med accumet™ ISE Elektroder.
Fem 60 ml flasker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Accumet Chloride ISE-elektrode
Type Fyldningsopløsning
Type påfyldningsopløsning Chlorid
Inkluderer Fem 60 ml flasker